Läs mer
BAY-2402234, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-2402234 is a selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor for the treatment of myeloid malignancies.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-2402234 |
| CAS | 2225819-06-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18ClF5N4O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (240.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=C(NC(C2=CC(F)=C(N3N=C(CO)N(CC)C3=O)C=C2O[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 520.84 |
| Formel vikt | 520.84 |
| Visa mer |