missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris™ BAY 293

Produktkod. 18781738
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18781738 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18781738 Leverantör Tocris™ Leverantörsnummer 6857/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent KRas/SOS1 interaction inhibitor

BAY 293 is a potent KRas/son of sevenless 1 (SOS1) interaction inhibitor (IC50 = 21 nM); active R-enantiomer. Downregulates active RAS in tumor cells. Inhibits RAS-RAF-MEK-ERK pathway. Exhibits synergistic effects with KRASG12C inhibitor ARS-853.

Negative control also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[1-[4-[2-[(methylamino)methyl]phenyl]thiophene-2-yl]ethyl]quinazolin-4-amine
CAS 2244904-70-7
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C25H28N4O2S
Renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.