Läs mer
BAY-299, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-299 is a very potent, dual inhibitor with IC50s of 67 nM for BRPF2 bromodomains (BD), 8 nM for TAF1 BD2, and 106 nM for TAF1L BD2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-299 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2080306-23-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23N3O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.21 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(N1C2=C(C)C=C(N(C)C3=O)C(N3C)=C2)C4=CC=C(CCCO)C5=C4C(C1=O)=CC=C5 |
| Visa mer |