missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Bay 36-7620

Beskrivning
Selective mGlu1 receptor non-competitive antagonist (IC50 = 0.16 μM) with inverse agonist activity. Impairs classical conditioning and associated synaptic plasticity in hippocampal neurons. Exhibits neuroprotective and anticonvulsive effects in vivo following systemic administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bay 36-7620 |
| CAS | 232605-26-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C19H18O2 |
| Formel vikt | 278.35 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?