Läs mer
BAY 41-2272, MedChemExpress
Produktkod. 16465846
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465846 100 mg
16463296 25 mg
16457847 5 mg
16435128 10 mg
16401367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16465846 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12376
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY 41-2272
CAS 256376-24-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H17FN6
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5
Molekylvikt (g/mol) 360.39
Formel vikt 360.39
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation