Läs mer
Bay 41-4109, MedChemExpress
Produktkod. 16444216
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16444216 100 mg
16435497 5 mg
16430499 1 mg
16429456 50 mg
16422758 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16444216 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100029
MedChemExpress BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bay 41-4109
CAS 298708-81-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13ClF3N3O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)N[C@H]1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC
Molekylvikt (g/mol) 395.76
Formel vikt 395.76
Procent renhet 98.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus