Läs mer
Bay 41-4109 racemate, MedChemExpress
Beskrivning
BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bay 41-4109 racemate |
| CAS | 298708-79-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13ClF3N3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)NC1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.76 |
| Formel vikt | 395.76 |
| Visa mer |