Läs mer
BAY-545, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-545 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist, with an IC50 of 59 nM. BAY-545 also exhibits IC50s of 66, 400, 280 nM for human, mouse, rat A2B adenosine receptor in cells, respectively, and a Ki of 97 nM for human A2B adenosine receptor, with more selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-545 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1699717-32-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22F3N3O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (346.06 mM) |
| LEDER | CCN1C(N(CCC(F)(F)F)C2=C(C(C)=C(C(N3CCC(O)CC3)=O)S2)C1=O)=O |
| Visa mer |