Läs mer
BAY 57-1293 Methanesulfonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-(Aminosulfonyl)-4-methyl-2-thiazolyl]-N-methyl-4-(2-pyridinyl)-benzeneacetamide Methanesulfonate Salt |
| CAS | 1428333-96-3 |
| Molekylformel | C18H18N4O3S2 . CH4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BAY 57-1293 Methanesulfonate Salt, N-[5-(Aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-N-methyl-2-[4-(2-pyridinyl)phenyl]acetamide Methanesulfonate Salt, Pritelivir Methanesulfonate; |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4O3S2.CH4O3S/c1-12-17(27(19,24)25)26-18(21-12)22(2)16(23)11-13-6-8-14(9-7-13)15-5-3-4-10-20-15;1-5(2,3)4/h3-10H,11H2,1-2H3,(H2,19,24,25);1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CN(C(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccn2)c3nc(C)c(s3)S(=O)(=O)N.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methanesulfonic acid;N-methyl-N-(4-methyl-5-sulfamoyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-pyridin-2-ylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.6 |