Läs mer
Tocris Bioscience™ BAY 58-2667 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18748098
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18748098 10 mg
1 options
Produktkod. 18748098 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6052/10
Potent soluble guanylyl cyclase (sGC) activator
BAY 58-2667 hydrochloride is a potent soluble guanylyl cyclase (sGC) activator (EC50 = 6.4 nM). Binds heme-free sGC. Exhibits antihypertensive effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY 58-2667 hydrochloride
CAS 646995-35-9
Synonym 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Molekylformel C36H39NO5.HCl
Formel vikt 602.16
Fysisk form Solid
Färg White
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >98%