Läs mer
Bay 59-3074, MedChemExpress
Beskrivning
Bay 59-3074 is a selective cannabinoid CB1/CB2 receptor partial agonist with Ki values of 48.3 and 45.5 nM at human CB1 and CB2 receptors, respectively. Bay 59-3074 has analgesic properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bay 59-3074 |
| CAS | 406205-74-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13F6NO4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (75.00 mM) |
| LEDER | O=S(CCCC(F)(F)F)(OC1=CC=CC(OC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2C#N)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.36 |
| Formel vikt | 453.36 |
| Visa mer |