Läs mer
BAY-598, MedChemExpress
Produktkod. 16487636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487636 100 mg 100mg
16473757 50 mg -
16450268 5 mg -
16441829 1 mg -
16417808 10 mg 10mg
16413656 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16487636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19546
MedChemExpress BAY-598 is selective small molecule inhibitor of SMYD2 with an IC50 of 27 nM.
BAY-598 is selective small molecule inhibitor of SMYD2 with an IC50 of 27 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY-598
CAS 1906919-67-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20Cl2F2N6O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (237.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(Cl)C=CC(C2=NN(/C(NC#N)=N/C3=CC=CC(OC(F)F)=C3)C[C@@H]2N(C(CO)=O)CC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 525.34
Formel vikt 525.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death