Läs mer
Bay 60-7550, MedChemExpress
Beskrivning
Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bay 60-7550 |
| CAS | 439083-90-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H32N4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BAY 607550 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (69.87 mM) |
| LEDER | O=C1N=C(NN2C1=C(N=C2[C@@H](CCCC3=CC=CC=C3)[C@@H](C)O)C)CC4=CC=C(C(OC)=C4)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.57 |
| Visa mer |