missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ BAY 6096
Beskrivning
BAY 6096 is a potent (IC50 = 14 nM), and selective adrenergic α2B receptor antagonist that displays 394, 725, >845-fold selectivity over α1A, α2A, and α2C, respectively. BAY 6096 reduces α2B receptor agonist-induced vasoconstriction and has a high clearance and low mean residence times in rats. BAY 6096 is highly water-soluble.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[[[3-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)imidazo[1,2-a]pyridin-7-yl]carbonyl]amino]ethyl]-4-(methylamino)pyridinium chloride |
| CAS | 2313483-41-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Adrenergic alpha-2 Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C21H23ClN6O2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?