Läs mer
Bay 65-1942 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Bay 65-1942 hydrochloride is an ATP-competitive and selective IKKβ inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bay 65-1942 hydrochloride |
| CAS | 600734-06-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26ClN3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.17 mg/mL (5.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1OCC2=C([C@H]3CNCCC3)C=C(C4=C(O)C=CC=C4OCC5CC5)N=C2N1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.91 |
| Formel vikt | 431.91 |
| Visa mer |