Läs mer
BAY 677
Beskrivning
BAY 677 is an inactive control for BAY 678 (Cat.No.5706).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(4S)-5-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 2117404-84-7 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C20H15F3N4O2 |
| Formel vikt | Observed MW: 400.35 |