Läs mer
BAY-677, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-677 is an inactive control for BAY-678. BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-677 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2117404-84-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H15F3N4O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.89 mM) |
| LEDER | N#CC1=NC=C([C@@H](C(C(C)=O)=C(C)N2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)NC2=O)C=C1 |
| Visa mer |