Läs mer
BAY 73-6691, MedChemExpress
Beskrivning
BAY 73-6691 ((R)-BAY 73-6691) is a potent, brain penetrant, and selective PDE9A inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY 73-6691 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 794568-92-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12ClF3N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | (R)-BAY 73-6691 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |