missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BAY 73-6691 racemate, MedChemExpress

Produktkod. 16403938
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16403938

Brand: Medchem Express HY104028A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.

BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BAY 73-6691 racemate
Fysisk form Solid
CAS 794568-90-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12ClF3N4O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C2=C(N(C3=CC=CC=C3Cl)N=C2)NC(CC(C)C(F)(F)F)=N1
Molekylvikt (g/mol) 356.73
Formel vikt 356.73
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.