Läs mer
BAY 73-6691 racemate, MedChemExpress
Beskrivning
BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY 73-6691 racemate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 794568-90-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12ClF3N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1C2=C(N(C3=CC=CC=C3Cl)N=C2)NC(CC(C)C(F)(F)F)=N1 |
| Visa mer |