Läs mer
BAY-8002, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-8002 is a potent, selective, orally active inhibitor of monocarboxylate transporter 1 (MCT1), with an IC50 of 85 nM in the MCT1-expressing DLD-1 cells, displays excellent selectivity against MCT4. Anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-8002 |
| CAS | 724440-27-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H14ClNO5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (300.59 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)=CC=C2Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.85 |
| Formel vikt | 415.85 |
| Visa mer |