Läs mer
Tocris Bioscience™ BAY 805
Beskrivning
BAY 805 is a potent and selective inhibitor of USP21 (IC50 = 6 nM, Kd = 2.2 nM). BAY 805 induces NF-κB activation (EC50= 17 nM in a cell-based reporter assay).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1R)-1-[[[5-[(4-Cyanophenyl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]-1-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxamide |
| CAS | 2925481-88-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Deubiquitinating Enzyme Inhibitors |
| Molekylformel | C24H28F3N5O2S |
| Renhet | 0.98 |