Läs mer
BAY 87-2243, MedChemExpress
Produktkod. 16479397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479397 5 mg -
16476858 10 mg -
16456956 100 mg 100mg
16452927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16479397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15836
MedChemExpress BAY 87-2243 is a highly potent and selective hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) inhibitor.
BAY 87-2243 is a highly potent and selective hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY 87-2243
CAS 1227158-85-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H26F3N7O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=NOC(C3=NN(CC4=CC(N5CCN(C6CC6)CC5)=NC=C4)C(C)=C3)=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 525.53
Formel vikt 525.53
Procent renhet 99.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death