missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BAY-876, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-[1-[(4-Cyanophenyl)methyl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-fluoro-2,4-quinolinedicarboxamide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16F4N6O2/c1-12-20(21(24(26,27)28)33-34(12)11-14-4-2-13(10-29)3-5-14)32-23(36)17-9-19(22(30)35)31-18-8-15(25)6-7-16(17)18/h2-9H,11H2,1H3,(H2,30,35)(H,32,36) |
| Formel vikt | 496.1271 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?