missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ BAY 9835
Beskrivning
BAY 9835 is a potent ADAMTS7 and ADAMTS12 inhibitor (IC50 values are 6 nM and 30 nM, respectively). BAY 9835 is selective over other metalloproteases (ADAMTS4, ADAMTS5, ADAM8, ADAM10, ADAM17, MMP2, MMP12, MMP14, MMP15). BAY 9835 is the first orally bioavailable ADAMTS7 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Difluoro-N-[[(4S)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]methyl]-4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| CAS | 3032487-31-0 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | Synthetic Metalloprotease Inhibitors |
| Molekylformel | C22H16F5N5O3 |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?