Läs mer
(± )-Bay K 8644, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434079
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434079 1 mg 1mg
15424079 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61480.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En aktiv L-typ, spänningsstyrd kalciumkanalagonist
En aktiv L-typ, spänningsstyrd kalciumkanalagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71145-03-4
Molekylformel C16H15F3N2O4
Molekylvikt (g/mol) 356.301
MDL-nummer MFCD00036697
InChI-nyckel ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-, methyl ester, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2′-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, bay-k-8644, +--isomer, opera_id_789, d01rad, y-bay k 8644, r-+-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2303
ChEBI CHEBI:34555
IUPAC-namn methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
LEDER CC1=C(C(C(=C(N1)C)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Bay K 8644
Färg Yellow
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMSO, ethanol, or methanol; Insoluble in water
Formel vikt 356.3
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.