Läs mer
(±)-Bay K 8644, TRC
Produktkod. 30132936
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132936 50 mg
30132423 100 mg
30006480 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11900850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71145-03-4
Molekylformel C16H15F3N2O4
Molekylvikt (g/mol) 356.3
Synonym (±)-Bay K 8644, Methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylate, BAY-k 8644, BK 8644, SQ 28873
IUPAC-namn Metyl 2,6-dimetyl-5-nitro-4-[2-(trifluormetyl)fenyl]-1,4-dihydropyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl Ester
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Formel vikt 356.0984