Läs mer
Tocris Bioscience™ BAY-u 3405
Beskrivning
Potent dual antagonist of TP/DP2 (CRTH2) prostanoid receptors (Ki values are 4.3, 4.5 and > 10000 nM for hDP2, hTP and hDP1 receptors respectively). Suppresses PGD2-induced migration of human eosinophils (IC50 = 170 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-u 3405 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 416.47 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.467 |