missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ BAY-u 3405
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4783778
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18084092

Brand: Tocris Bioscience™ 2732/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Dual TP/DP2 (CRTH2) receptor antagonist

Potent dual antagonist of TP/DP2 (CRTH2) prostanoid receptors (Ki values are 4.3, 4.5 and > 10000 nM for hDP2, hTP and hDP1 receptors respectively). Suppresses PGD2-induced migration of human eosinophils (IC50 = 170 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 116649-85-5
Molekylformel C21H21FN2O4S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BAY-u 3405
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 416.47
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 416.467
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.