Läs mer
BAY1125976, MedChemExpress
Produktkod. 16445487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16445487 5 mg -
16444206 100 mg -
16429995 2 mg -
16429446 50 mg 50mg
16422748 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16445487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100018
MedChemExpress BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor; inhibits Akt1 and Akt2 activity with IC50 values of 5.2 nM and 18 nM at 10 μM ATP, respectively.
BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY1125976
CAS 1402608-02-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21N5O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C4(N)CCC4)C=C3)=C2C5=CC=CC=C5)N
Molekylvikt (g/mol) 383.45
Formel vikt 383.45
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease