Läs mer
BAY1217389, MedChemExpress
Produktkod. 16470176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470176 2 mg -
16455408 10 mg 10mg
16443336 25 mg -
16411597 50 mg 50mg
16408127 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16470176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12859
MedChemExpress BAY 1217389 is a potent, and selective inhibitor of the monopolar spindle 1 (MPS1) kinase with an IC50 value less than 10 nM.
BAY 1217389 is a potent, and selective inhibitor of the monopolar spindle 1 (MPS1) kinase with an IC50 value less than 10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY1217389
CAS 1554458-53-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H24F5N5O3
Kvantitet 2 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.09 mM)
LEDER O=C(NC1CC1)C2=CC=C(C3=CN=C4C(NCCC(F)(F)F)=CC(OC5=CC=C(OC)C(F)=C5F)=NN43)C=C2C
Molekylvikt (g/mol) 561.5
Formel vikt 561.5
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease