missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BAY1238097, MedChemExpress
Beskrivning
BAY1238097 is a potent and selective inhibitor of BET binding to histones and has strong anti-proliferative activity in different AML (acute myeloid leukemia) and MM (multiple myeloma) models through down-regulation of c-Myc levels and its downstream transcriptome (IC50 <100 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY1238097 |
| CAS | 1564268-08-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H33N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (332.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1N=C(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=C2)C4=CC(OC)=C(OC)C=C4C[C@@H]1C)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.56 |
| Formel vikt | 451.56 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?