Läs mer
BAY885, MedChemExpress
Beskrivning
BAY885 is a highly potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 35 nM. BAY885 shows weak inhibition on others kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY885 |
| CAS | 2307249-33-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28F3N7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (32.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1N)N(CC2)CCC2C3=NC=NC4=CC(N5CCN(C)CC5)=CN=C43 |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.53 |
| Formel vikt | 515.53 |
| Visa mer |