missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bazedoxifene Acetate, LoGiCal

Produktkod. 30460115
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460115 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3342.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bazedoxifene Acetate
CAS 198481-33-3
Analyt- eller komponentnamn Bazedoxifene Acetate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424
InChI formel InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER CC1=C(N(C2=C1C=C(O)C=C2)CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C5.CC(O)=O
IUPAC-namn acetic acid;1-[[4-[2-(azepan-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 530.65
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 530.2781 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.