missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bazedoxifene Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Bazedoxifene Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bazedoxifene Acetate |
| CAS | 198481-33-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bazedoxifene Acetate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC1=C(N(C2=C1C=C(O)C=C2)CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C5.CC(O)=O |
| IUPAC-namn | acetic acid;1-[[4-[2-(azepan-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?