Learn More
Bazedoxifene Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bazedoxifene Acetate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4) |
| Formel vikt | 530.2781 |