Läs mer
Bazedoxifene N-Oxide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bazedoxifene N-Oxide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N2O4/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)31(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)36-19-18-32(35)16-4-2-3-5-17-32/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3 |
| Formel vikt | 486.2519 |