Specifikationer
| Produkttyp | Käkkross |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Mått (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Elektriska krav | Spänningar på begäran |
| För användning med (applikation) | Lämplig för integration i automatiska installationer |
| Höjd (metrisk) | 1160 mm |
| IP-betyg | IP54 |
| Längd (metrisk) | 900 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | BB 200 version för integration |
| Visa mer |