Specifikationer
| Produkttyp | Käkkross |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Beskrivning | Käftkross, 1160 H x 450 B x 900 mm D, Stål 1,1750/Stål 1,0344, 90 x 90 mm Käftbredd, 5L Samlarkapacitet, BB 200-modell, 230V, 50Hz, 1-fas Strömanslutning/3-W Drivning.< 90 mm matningsstorlek,< 2 mm finhet, skärm med skalbredd, IP 54, för slipning utan förorening av tungmetaller |
| Mått (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Visningstyp | Skala Gap Width |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | För slipning utan tungmetallförorening |
| Höjd (metrisk) | 1160 mm |
| IP-betyg | IP54 |
| Längd (metrisk) | 900 mm |
| Visa mer |