Läs mer
RETSCH BB 200 modell käkkrossar
Produktkod. 11974202 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Modell:
BB 200
BB 200 version för integration
Material:
Manganstål, rostfritt stål
Rostfritt stål
Stål 1.1750, Stål 1.0344
Volframkarbid
Volframkarbid, rostfritt stål
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
3 400 ∼V, 50 Hz
3/N ∼400 V, 50 Hz
Spänningar på begäran
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Material Elektriska krav Förpackningsstorlek
11974202 BB 200 Volframkarbid 3/N ∼400 V, 50 Hz Varje
10238551 BB 200 Manganstål, rostfritt stål 230 V, 50 Hz Varje
10598541 BB 200 Manganstål, rostfritt stål 3/N ∼400 V, 50 Hz Varje
10340182 BB 200 version för integration Manganstål, rostfritt stål Spänningar på begäran Varje
10487581 BB 200 Rostfritt stål 230 V, 50 Hz Varje
10268491 BB 200 Rostfritt stål 3/N ∼400 V, 50 Hz Varje
10400022 BB 200 version för integration Rostfritt stål Spänningar på begäran Varje
10781613 BB 200 Stål 1.1750, Stål 1.0344 230 V, 50 Hz Varje
10638751 BB 200 Stål 1.1750, Stål 1.0344 3/N ∼400 V, 50 Hz Varje
10678931 BB 200 version för integration Volframkarbid, rostfritt stål Spänningar på begäran Varje
11984202 BB 200 Volframkarbid 3 400 ∼V, 50 Hz Varje
10360522 BB 200 Volframkarbid, rostfritt stål 3/N ∼400 V, 50 Hz Varje
10004861 BB 200 Volframkarbid, rostfritt stål 230 V, 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11974202 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 20.053.0043
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Produkttyp Käkkross
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Beskrivning Käftkross, 1160 H x 450 B x 900 mm D, volframkarbid/volframkarbid, 90 x 90 mm käftbredd, 5L uppsamlarkapacitet, BB 200 modell, 3/N∼ 400V, 50Hz, 1-fas/3-fas strömanslutning, 1,5 kW drivkraft,< 90 mm matningsstorlek,< 2 mm finhet, display för skalgapbredd, IP 54
Mått (L x B x H) 900 x 450 x 1160 mm
Visningstyp Skala Gap Width
Elektriska krav 3/N ∼400 V, 50 Hz
För användning med (applikation) Kemi/Plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, geologi/metallurgi, glas/keramik
Höjd (metrisk) 1160 mm
IP-betyg IP54
Längd (metrisk) 900 mm
Material Volframkarbid
Modell BB 200
Fas 1-fas/3-fas
Spänning 400 V
Bredd (metrisk) 450 mm
Frekvens 50 Hz