Specifikationer
| Produkttyp | Käkkross |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Beskrivning | Käftkross, 1160 H x 450 B x 900 mm D, volframkarbid/volframkarbid, 90 x 90 mm käftbredd, BB 200 modell, 3∼ 400V, 50Hz, 1,5 Kw Drive Power, 1-fas/3-fas strömanslutning, 5L kollektorkapacitet, IP 54,< 90 mm matningsstorlek,< 2 mm finhet, för slipning av halvledarmaterial |
| Mått (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Elektriska krav | 3 400 ∼V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | För slipning av halvledarmaterial |
| Höjd (metrisk) | 1160 mm |
| IP-betyg | IP54 |
| Längd (metrisk) | 900 mm |
| Material | Volframkarbid |
| Visa mer |