Läs mer
Cole-Parmer™ BB-200-serien elektrisk bunsenbrännare
Beskrivning
Kombinerar fördelarna med gasbrännare med ren drift och enkel kontroll av elektrisk uppvärmning. Bibby Scientific™ Elektriska bunsener är idealiska för icke-kontaktuppvärmning av provrör, degel, små kolvar och bägare, oavsett form.
- Toppkåpan leder bort värmen från händerna
- Luftcirkulation från ventilerat hölje håller basen sval att röra vid
- Energieffektiv —förbrukar endast 400 W effekt
Denna elektriska Bunsen-brännare kombinerar fördelarna med en vanlig gasbrännare med den rena och enkla driften av en värmemantel. Den korrosionsbeständiga brännaren i rostfritt stål har en konformad lindad motståndsvärmare som leder strålvärme ut från kaviteten. Kylventiler cirkulerar luft för att kyla basen, vilket gör det möjligt att hålla den medan den används. En avtagbar kåpa leder också bort värme från mediumytan.
Idealisk för beröringsfri strålningsuppvärmning av material i provrör, deglar, små flaskor och bägare. Effektiv uppvärmning av ett provrörsprov bör göras 25 mm ovanför brännarens topp. Degeluppvärmning kan uppnås genom att ta bort kåpan.
Obs: För att reglera strömtillförseln och temperaturen på Bunsenbrännaren krävs en värmeregulator. Utan styrenhet arbetar brännaren kontinuerligt med full värmeeffekt. Bunsenbrännaren kan köpas med eller utan den rekommenderade styrenheten.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Elektrisk Bunsenbrännare med MC5 Controller |
| Produkttyp | Mantel med styrenhet |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning av spenrör, deglar, bägare |