Läs mer
BB-22 3-Carboxyindole Metabolite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BB-22 3-carboxyindole metabolite |
| CAS | 858515-71-6 |
| Molekylformel | C16H19NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-carboxylic acid, 1-(cyclohexylmethyl)-, 1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylic acid, BB-22 3-carboxyindole metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO2/c18-16(19)14-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)15-9-5-4-8-13(14)15/h4-5,8-9,11-12H,1-3,6-7,10H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)c1cn(CC2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.3 |
| Formel vikt | 257.1416 |