Läs mer
RETSCH BB 300 modell käkkrossar
Produktkod. 11914212 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Modell:
BB 300
BB 300, För integration på plats
BB 300, För slipning av halvledarmaterial
Material:
Manganstål, rostfritt stål
Rostfritt stål
Stål 1.1750, Stål 1.0344
Volframkarbid
Volframkarbid, rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Material Förpackningsstorlek
11914212 BB 300 Volframkarbid, rostfritt stål Varje
10208641 BB 300, För integration på plats Manganstål, rostfritt stål Varje
11994202 BB 300 Manganstål, rostfritt stål Varje
10779312 BB 300, För integration på plats Rostfritt stål Varje
11904212 BB 300 Rostfritt stål Varje
11924212 BB 300 Stål 1.1750, Stål 1.0344 Varje
11934212 BB 300, För slipning av halvledarmaterial Volframkarbid Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11914212 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 20.054.1013
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Designad för snabb, effektiv krossning och förkrossning av medelhårda, hårda, spröda och sega material. Retsch™ BB 300 modell käkkrossar är idealiska för provberedning i laboratorier och industrianläggningar.
  • Utmärkt krossprestanda
  • Slitagekompensation med nollpunktsjustering
  • Inställning av oändligt mellanrumsbredd
  • Överbelastningsskydd
  • En mängd olika material för föroreningsfri malning
  • No-rebound matningsbehållare med snabbkopplingsklämma
  • Bromsmotor med säkerhetsbrytare
  • Krosskammare som är lätt att rengöra
  • Kontaktdon för dammutsug
  • Centralsmörjning
  • Lämplig för integration i automatiska installationer
  • Specialversion för slipning av halvledarmaterial
Specifikationer
Produkttyp Käkkross
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Mått (L x B x H) 1600 x 670 x 1450 mm
Elektriska krav 400 V, 50 Hz
För användning med (applikation) Kemi/Plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, geologi/metallurgi, glas/keramik
Höjd (metrisk) 1450 mm
IP-betyg IP54
Längd (metrisk) 1600 mm
Material Volframkarbid, rostfritt stål
Modell BB 300
Fas 3-fas strömanslutning
Spänning 400 V
Bredd (metrisk) 670 mm
Frekvens 50 Hz