Läs mer
Beschreibung
- Utmärkt krossprestanda
- Slitagekompensation med nollpunktsjustering
- Inställning av oändligt mellanrumsbredd
- Överbelastningsskydd
- En mängd olika material för föroreningsfri malning
- No-rebound matningsbehållare med snabbkopplingsklämma
- Bromsmotor med säkerhetsbrytare
- Krosskammare som är lätt att rengöra
- Kontaktdon för dammutsug
- Centralsmörjning
- Lämplig för integration i automatiska installationer
- Specialversion för slipning av halvledarmaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Käkkross |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Mått (L x B x H) | 1600 x 670 x 1450 mm |
| Elektriska krav | 400 V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | Kemi/Plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, geologi/metallurgi, glas/keramik |
| Höjd (metrisk) | 1450 mm |
| IP-betyg | IP54 |
| Längd (metrisk) | 1600 mm |
| Material | Manganstål, rostfritt stål |
| Modell | BB 300 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?