Description
- Kraftfull storleksminskning tack vare 1,1 kW industriell drivning
- Kompakt, bänkinstrument
- Avtagbar käke för enkel rengöring
- Justerbar hastighet möjliggör anpassning till provets egenskaper
- Slitagekompensation med nollpunktsjustering
- Bekväm manöverpanel med digital display
- Minne för inställning av spaltbredd
- En mängd olika material för föroreningsfri malning
- Stor hopfällbar behållare
- Automatisk utslitningsmeddelande
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Käkkross |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Mått (L x B x H) | 560 x 420 x 460 mm |
| Elektriska krav | 200/240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att krossa små mängder prov med stora foderstorlekar försiktigt och utan förlust |
| Höjd (metrisk) | 460 mm |
| IP-betyg | IP20 (IP00 vid ventilerade platser) |
| Längd (metrisk) | 560 mm |
| Material | Stål |
| Modell | BB 50 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?