Läs mer
BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate, TRC
Produktkod. 30340996
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340996 100 mg
30339641 10 mg
30333210 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30340996 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB119105100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate
Analyt- eller komponentnamn BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C30 H49 N5 O15
InChI formel InChI=1S/C30H49N5O15/c31-13-8-14(32)26(24(43)25(13)49-28-21(40)18(33)19(38)17(10-36)48-28)50-29-23(42)22(41)20(39)16(47-29)9-35-27(44)15(37)6-7-34-30(45)46-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-26,28-29,36-43H,6-11,31-33H2,(H,34,45)(H,35,44)/t13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CNC(=O)[C@@H](O)CCNC(=O)OCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]4O
IUPAC-namn benzyl N-[(3S)-4-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methylamino]-3-hydroxy-4-oxobutyl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 719.735
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 719.323