missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BBD, MedChemExpress

Produktkod. 16496986
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496986 100 mg
16421796 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496986 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15907

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BBD(NSC240867; Benzylamino-NBD) is a biochemical reagent/chromogenic reagent.

BBD(NSC240867

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BBD
CAS 18378-20-6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10N4O3
Synonym NSC240867 Benzylamino-NBD
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.81 mM)
LEDER O=[N+](C1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C3=NON=C31)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Färg Brown
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.