Läs mer
BD BBL™ Gramfärgningssatser
Typ:
Gram Stain Kit (stabiliserad)
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Kompletta färgsatser minskar röran i samband med Gram-färgningsprocedurer
- Varje brottsäker lösningsflaska har en gångjärnsförsedd punktlock som gör det enkelt att reglera flödet och hjälper till att förhindra fläckar och spill. Färgkodade etiketter möjliggör snabb identifiering av reagens
- Stabiliserad jodlösning kräver ingen blandning och har lång hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gram Stain Kit (stabiliserad) |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Inkluderar | 250 ml gram kristallviolett, 250 ml jod, 250 ml gram avfärgningsmedel och 250 ml gram safranin |
| För användning med (applikation) | Används för att färga mikroorganismer från kulturer eller prover med differentialgrammetoden |
| Typ av fläck | Gram fläck |
Safety and Handling
Product Identifier
- Gram Stain Set w/Stabilized Iodine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropanol, acetone, ethanol, methanol,isopropanol, ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3, Polyvi