Läs mer
BD BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial System Digestion/Decontamination Kits
Produktkod. 15324564
Change view
Volym (metrisk):
75 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15324564 75 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15324564 Leverantör BD Leverantörsnummer 240862
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ingen vägning och ingen rörig blandning
  • Tillhandahåller en av de mest använda, CDC-rekommenderade formuleringarna för effektiv mykobakteriell provbehandling
  • Praktiska, all-inclusive kit är ett alternativ till traditionella metoder för att förbereda provuppslutnings-/dekontamineringsreagenser
  • Komplett med flaskor med NALC-NaOH-lösning och föruppmätta paket med fosfatbuffert (pH 6,8)
  • Säkerställ standardisering genom att eliminera behovet av att väga, rekonstituera eller inventera separata ingredienser
  • Förbli stabil i upp till 24 timmar efter aktivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provsamlingssats
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) För nedbrytning och dekontaminering av kliniska prover som misstänks innehålla mykobakterier, särskilt Mycobacterium tuberculosis
Inkluderar 10 x 75 ml flaskor med NALC-NaOH-lösning och 5 paket fosfatbuffert (ph 6,8)
Kvantitet 10 x 75 ml flaskor
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C
Volym (metrisk) 75 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • kit mycoprep
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide